Få mere at vide
Naphthalene-2-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2-sulfonamide |
| CAS | 1576-47-2 |
| Molekylær formel | C10H9NO2S |
| MDL nummer | MFCD00051931 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.25 |
| Procent renhed | 97% |