Få mere at vide
Naftalen-2-karbonitrol, 97%
Artikelnummer. 11352276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352276 25 g 25g
11342276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03704.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153,184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-46-7
Molekylær formel C11H7N
Molekylvægt (g/mol) 153.184
MDL nummer MFCD00016807
InChI nøgle AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
IUPAC navn naphthalen-2-carbonitril
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-carbonitrile
Smeltepunkt 63 °C til 67 °C
Kogepunkt 156 °C til 158 °C (12 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1363868
Formel vægt 153.18
Procent renhed 97%