Få mere at vide
Naphthalen-2-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15491969
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491969 5 g 5g
15481969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64671.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 256652-04-7 | C16H19BO2 | 254,136 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256652-04-7
Molekylær formel C16H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 254.136
MDL nummer MFCD05663868
InChI nøgle SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
PubChem CID 10753409
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 254.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof