missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naphthalene-2,7-disulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| CAS | 92-41-1 |
| Molekylær formel | C10 H8 O6 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-3-1-7-2-4-10(18(14,15)16)6-8(7)5-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | naphthalene-2,7-disulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.297 |
| Formel vægt | 287.976 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?