missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naphthalene-2,7-disulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30480543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480543 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN135220500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2,7-disulfonic Acid
CAS 92-41-1
Molekylær formel C10 H8 O6 S2
Mængde 500 mg
Synonym Naphthalene-2,7-disulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-3-1-7-2-4-10(18(14,15)16)6-8(7)5-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn naphthalene-2,7-disulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 288.297
Formel vægt 287.976
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.