Få mere at vide
Nafthen-2,6-dicarboxylsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2051257 |
| Formel vægt | 216.19 |
| Procent renhed | ≥98% |