Få mere at vide
Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11462898
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462898 5 g 5g
11472898 25 g 25g
11482898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16868.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1141-38-4
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.192
MDL nummer MFCD00004105
InChI nøgle RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
PubChem CID 14357
ChEBI CHEBI:44460
IUPAC navn naphthalen-2,6-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2051257
Formel vægt 216.19
Procent renhed ≥98%