Få mere at vide
Naphthalen-2,3-dicarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde |
| CAS | 7149-49-7 |
| Molekylær formel | C12 H8 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H |
| SMIL | O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O |
| IUPAC navn | naftalen-2,3-dicarbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vægt | 184.0524 |