Få mere at vide
Naphthalen-2,3-dicarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30473842
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30473842 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30473842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN356000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Molekylær formel C12 H8 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
SMIL O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
IUPAC navn naftalen-2,3-dicarbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 184.19
Formel vægt 184.0524