Få mere at vide
Naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7 |
| CAS | 887-68-3 |
| Molekylær formel | C10 D7 H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7 (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1,2,3,4,5,6,7-Heptadeuterio-naphthalene, Naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7: Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1cc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.214 |
| Formel vægt | 135.107 g/mol |
| Vis mere |