Få mere at vide
Nafthalen 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326965
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326965 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326965 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011123ME
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene
CAS 91-20-3
Analyt- eller komponentnavne Naphthalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
SMIL c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn naftalen
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 128,0626 g/mol