Få mere at vide
Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30134324
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134324 50 g
30006123 5 g
30012241 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37850050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-47-2
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
Synonym 1-Naphthylsulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic acid, 1-Naphthylsulfonic acid, 1-Sulfonaphthalene, HT 907, α-Naphthalenesulfonic acid
IUPAC navn naphthalene-1-sulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade)
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
Formel vægt 208.0194