Få mere at vide
Naphthalen-1-sulfonsyre natriumsalt, 98% (tør vægt), vand <3,5%
Artikelnummer. 11440677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440677 100 g 100g
11420677 5 g 5g
11430677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22488.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 130-14-3 | C10H7NaO3S | 230,213 g/mol
Naphthalen-1-sulfonsyrenatriumsalt bruges som detektionsreagens til at undersøge ion-par højtydende væskekromatografisk retentionsadfærd af kobber(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecankompleks. Det bruges også til at fremstille naphthalen-1-sulfonylchlorid ved reaktion med phosphoroxychlorid. Yderligere bruges det som en stationær væskefase til opløsning af dichlorphenolisomerer ved gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Naphthalen-1-sulfonsyrenatriumsalt bruges som detektionsreagens til at undersøge ion-par højtydende væskekromatografisk retentionsadfærd af kobber(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecan-kompleks. Det bruges også til at fremstille naphthalen-1-sulfonylchlorid ved reaktion med phosphoroxychlorid. Yderligere bruges det som en stationær væskefase til opløsning af dichlorphenolisomerer ved gaskromatografi.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-14-3
Molekylær formel C10H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 230.213
MDL nummer MFCD00064964
InChI nøgle HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
PubChem CID 23661867
IUPAC navn natrium;naphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt 299 °C til 301 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 2 %
Mængde 100 g
Beilstein 3639038
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 230.22
Procent renhed 99%