Få mere at vide
Naften-1-sulfonsyrehydrat, 98 %
Artikelnummer. 11400427
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400427 10 g 10g
11410427 50 g 50g
11420427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21782.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6036-48-2
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003987
InChI nøgle PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 71431272
IUPAC navn naphthalen-1-sulfonsyre;dihydrat
SMIL OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
Smeltepunkt 89°C to 91°C (dried)
Mængde 10 g
FN nummer UN2585
Merck Index 14,6376
Formel vægt 208.23 (Anhydrous)
Procent renhed 98%