Få mere at vide
Naphthalene-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphtalene-1-D |
| CAS | 875-62-7 |
| Molekylær formel | C10 D H7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthalene-1-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1-Deuterionaphthalene, 1-Deuteronaphthalene, Naphtalene-1-D, Naphthalene-1-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i5D |
| SMIL | [2 H]c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-deuterionaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.177 |
| Formel vægt | 129.069 g/mol |
| Vis mere |