Få mere at vide
Naphthalen-1-carbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046475
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14498.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-53-3
Molekylær formel C11H7N
Molekylvægt (g/mol) 153.184
MDL nummer MFCD00003866
InChI nøgle YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
PubChem CID 6846
IUPAC navn naphthalen-1-carbonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-carbonitrile
Smeltepunkt 33°C to 38°C
Kogepunkt 299°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 971255
Formel vægt 153.18
Procent renhed 95%