Få mere at vide
Naphthalen-1-carbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333556 5 g 5g
11343556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14498.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-53-3
Molekylær formel C11H7N
Molekylvægt (g/mol) 153.184
MDL nummer MFCD00003866
InChI nøgle YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
PubChem CID 6846
IUPAC navn naphthalen-1-carbonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1-carbonitrile
Smeltepunkt 33°C to 38°C
Kogepunkt 299°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 971255
Formel vægt 153.18
Procent renhed 95%