Få mere at vide
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-1,4-diol |
| CAS | 571-60-8 |
| Molekylær formel | C10H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00003977 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Procent renhed | 98% |