Få mere at vide
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11309106
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309106 25 g 25g
11319106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20249.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-70-9 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-70-9
Molekylær formel C12H8O4
Molekylvægt (g/mol) 216.19
MDL nummer MFCD00014312
InChI nøgle ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylicacid, 1,4-naphthalicacid, 1,4-naphthalic acid, pubchem21317, acmc-1b0c7, ksc357a6b, naphthalene-1,4-dicarboxylicacid, naphthalene-1,4-dicarboxlic acid, naphthaline-1,4-dicarboxylic acid
PubChem CID 69065
IUPAC navn naphthalen-1,4-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 321°C to 325°C
Mængde 25 g
Beilstein 2051255
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 216.19
Procent renhed ≥98%