Få mere at vide
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid |
| CAS | 605-70-9 |
| Molekylær formel | C12H8O4 |
| MDL nummer | MFCD00014312 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(C1=C2C=CC=CC2=C(C(O)=O)C=C1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.19 |
| Procent renhed | 98% |