Få mere at vide
Naphthalene-1,4-dicarbonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11389096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389096 25 g 25g
11379096 5 g 5g
11399096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20248.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3029-30-9 | C12H6N2 | 178.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3029-30-9
Molekylær formel C12H6N2
Molekylvægt (g/mol) 178.194
MDL nummer MFCD03093626
InChI nøgle BENSWQOUPJQWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dicyanonaphthalene, 1,4-naphthalenedicarbonitrile, 1,4-dicyanonahthalene, acmc-209heb, ghl.pd_mitscher_leg0.246
PubChem CID 76414
IUPAC navn naphthalen-1,4-dicarbonitril
SMIL C1=CC=C2C(=CC=C(C2=C1)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,4-dicarbonitrile
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1870226
Formel vægt 178.19
Procent renhed ≥98%