missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naphthalene-1,4-diboronic Acid (~90%), TRC

Artikelnummer. 30479038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3776781G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,4-diboronic Acid
CAS 22871-75-6
Molekylær formel C10H10B2O4
Mængde 1 g
Synonym B,B'-(1,4-Naphthalenediyl)bis-boronic Acid, 1,4-Naphthalenediboronic Acid, 1,4-Naphthalenediylbis-boronic Acid, [4-(Dihydroxyboranyl)naphthalen-1-yl]boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10B2O4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13-16H
SMIL OB(O)c1ccc(B(O)O)c2ccccc12
IUPAC navn (4-borononaphthalen-1-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 215.81
Formel vægt 216.0765
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.