Learn More
Naphthalene-1,4-diboronic Acid (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-1,4-diboronic Acid |
| CAS | 22871-75-6 |
| Molekylær formel | C10H10B2O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | B,B'-(1,4-Naphthalenediyl)bis-boronic Acid, 1,4-Naphthalenediboronic Acid, 1,4-Naphthalenediylbis-boronic Acid, [4-(Dihydroxyboranyl)naphthalen-1-yl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10B2O4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13-16H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(B(O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | (4-borononaphthalen-1-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.81 |
| Formel vægt | 216.0765 |