Få mere at vide
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre dianhydrid, 97 %
Beskrivelse
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyredianhydrid anvendes som et reagens til fremstilling af nye fluorescerende markører for hypoxiske celler af naphthalimider med to heterocykliske sidekæder til bioreduktiv binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyredianhydrid bruges som reagens til fremstilling af nye fluorescerende markører for hypoxiske celler af naphthalimider med to heterocykliske sidekæder til bioreduktiv binding.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 272788 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 268.18 |
| Procent renhed | 97% |