Få mere at vide
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre dianhydrid, 97 %
Artikelnummer. 11373496
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373496 5 g 5g
11383496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14365.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-30-1 | C14H4O6 | 268,18 g/mol
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyredianhydrid anvendes som et reagens til fremstilling af nye fluorescerende markører for hypoxiske celler af naphthalimider med to heterocykliske sidekæder til bioreduktiv binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Naphthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyredianhydrid bruges som reagens til fremstilling af nye fluorescerende markører for hypoxiske celler af naphthalimider med to heterocykliske sidekæder til bioreduktiv binding.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-30-1
Molekylær formel C14H4O6
Molekylvægt (g/mol) 268.18
MDL nummer MFCD00006915
InChI nøgle YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6678
SMIL C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 272788
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 268.18
Procent renhed 97%