Få mere at vide
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt Hydrate
Artikelnummer. 11378858
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378858 100 g 100g
11368858 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041715.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123409-01-8 | C10H10Na3O10S3 | 455.33 g/mol
Naphthalen-1,3,6-trisulfonsyre trinatriumsalthydrat bruges som en anionisk kromofor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123409-01-8
Molekylær formel C10H10Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 455.33
MDL nummer MFCD00149263
InChI nøgle BMCNZRJPDRPEDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3, 6,7-naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
PubChem CID 123134558
IUPAC navn naphthalen-1,3,6-trisulfonsyre;natrium;hydrat
SMIL O.[Na].[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 434.31 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver