Få mere at vide
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt Hydrate
Artikelnummer. 11368858
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368858 500 g 500g
11378858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041715.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 123409-01-8 | C10H10Na3O10S3 | 455.33 g/mol
Naphthalen-1,3,6-trisulfonsyre trinatriumsalthydrat bruges som en anionisk kromofor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123409-01-8
Molekylær formel C10H10Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 455.33
MDL nummer MFCD00149263
InChI nøgle BMCNZRJPDRPEDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3, 6,7-naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
PubChem CID 123134558
IUPAC navn naphthalen-1,3,6-trisulfonsyre;natrium;hydrat
SMIL O.[Na].[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Naphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid Trisodium Salt Hydrate
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 434.31 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.