Få mere at vide
Naphthalen-2-ol (beta-Naphthol), Mikromol™
Artikelnummer. 17943866
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943866 100 mg
30051692 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0731.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Naphthalen-2-ol (beta-Naphthol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Naphthol
CAS 135-19-3
Analyt- eller komponentnavne beta-Naphthol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, beta-Hydroxynaphthalene, beta-Naphthyl alcohol, Tolnaftate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
SMIL Oc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn Naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 144,0575 g/mol