Få mere at vide
(Naphthalen-1-yl)eddikesyre (1-naphthyleddikesyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17980616
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980616 100 mg
17953706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0075.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(Naphthalen-1-yl)eddikesyre (1-naphthyleddikesyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl acetic acid
CAS 86-87-3
Analyt- eller komponentnavne 1-Naphthyl acetic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 2-naftalen-1-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 186,0681 g/mol