Få mere at vide
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide), Mikromol™
Beskrivelse
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl acetamide |
| CAS | 86-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Naphthyl acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14) |
| SMIL | NC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-naphthalen-1-ylacetamide |
| Vis mere |