Få mere at vide
Naphthacene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31331776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31331776 5 g
31331058 100 mg
31323708 250 mg
31331244 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31331776 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1432525g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthacene
CAS 92-24-0
Molekylær formel C18H12
MDL nummer MFCD00003702
Mængde 5 g
SMIL C12=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3C=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Procent renhed 98%