Få mere at vide
Naftacen (>80%), TRC
Artikelnummer. 30473346
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473346 250 mg
30469823 1 g
30466626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN377650250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-24-0
Molekylær formel C18 H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Synonym 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
IUPAC navn Tetracene
SMIL c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(b)anthracene
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Formel vægt 228.0939