Få mere at vide
Naphtha Solvent, Technical, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10558060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10558060 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10664922 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10558060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0050/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 8030-30-6
MDL nummer 81849
Synonym benzol, cyclohexatriene, benzole, pyrobenzole, benzine, phenyl hydride, pyrobenzol, benzen, phene, mineral naphtha
Tekniske data
Farve Colorless
Kogepunkt 158°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 2.5 L
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphtha Solvent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: HYDROCARBONS, C9, aromatics, Hydrocarbons, C9-12, n-alkanes,isoalkanes, cyclics, (2-25%) aromatics