Få mere at vide
Naphazoline Nitrate, Mikromol
Artikelnummer. 30459715
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459715 250 mg
18092850 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459715 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0286.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naphazoline Nitrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Analyt- eller komponentnavne Naphazoline nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 273.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.1113 g/mol