Få mere at vide
Naphazoline Nitrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30461055
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461055 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461055 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0286.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Analyt- eller komponentnavne Naphazoline nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;nitric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 273.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 273.1113 g/mol