Få mere at vide
Naphazolin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473843
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30473843 5 g
1 options
Artikelnummer. 30473843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3439505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Molekylær formel C14 H14 N2 . Cl H
Mængde 5 g
Synonym Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(α-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
SMIL Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn 2-(nafthal-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 246.74
Formel vægt 246.0924