Få mere at vide
NAPB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3540.00 DKK
Tekniske data
Antigen NAPB
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18245979
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-91515
100 μL
3540.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
NAPB Polyclonal specifically detects NAPB in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
NAPB
Polyclonal
Rabbit
NP_071363
63908
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human NAPB. Peptide sequence MDNAGKEREAVQLMAEAEKRVKASHSFLRGLFGGNTRIEEACEMYTRAAN.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
MGC26066, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, beta, SNAP-BETA
NAPB
IgG
33 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater