Få mere at vide
Napabucasin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
200mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16496356 100 mg -
16451389 1 g 1g
16445918 10 mg -
16432067 50 mg -
16421116 200 mg 200mg
16408557 5 mg -
16401716 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16496356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13919
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Napabucasin
Fysisk form Powder
CAS 83280-65-3
Farve Green Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H8O4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym BBI608
Opløselighedsinformation DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Formel vægt 240.21
Procent renhed 99.27%