Få mere at vide
NAP 226-90-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol N,N-dimethyl-d6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1/i2D3,3D3 |
| Formel vægt | 171.153 |