Få mere at vide
Gibco™ NaOH, 1,0 M
Beskrivelse
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Gibco NaOH-løsninger tilbyder flere muligheder for forsyningssikkerhed og dual sourcing af den højeste volumen procesvæske inden for bioprocesproduktion. Tilgængelig i tre forskellige kvaliteter og to hyldestørrelser giver disse løsninger outsourcingeffektivitet for at hjælpe med at genvinde tid, plads og andre kerneressourcer.
Funktioner af Gibco NaOH-opløsninger omfatter:
• 0,1 M, 0,5 M og 1 M koncentrationer
• Multi-kompendielle råvarer
• cGMP-fremstilling til 21CFR820
• 20 L og 200 L brugsklare engangs-bioprocesbeholdere
Fleksibilitet NaOH-løsninger
Gibco giver outsourcing-effektiviteter for kunder, der fremstiller internt, men som søger delvist at outsource, samt for kunder med batchstørrelser, der ikke berettiger tilpasset bestilling, og kunder, der allerede outsourcer til Thermo Fisher Scientific men søger yderligere fleksibilitet. De fremstilles i de mest almindeligt anvendte koncentrationer og engangsbeholdere.
Ansøgninger af Gibco NaOH-opløsninger
• pH-justering
• Sanering af faciliteter/udstyr
• Kromatografisøjlerensning, desinficering og opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 0,5 mio. |
| pH | ≥12 to ≤14 |
| Mængde | 20 l |
| Molekylær formel | HNaO |
| Emballage | Bioproces container |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.