Få mere at vide
Gibco™ NaOH, 1,0 M
Artikelnummer. 17860925
Mængde:
20 l
200 l
Koncentration:
0,1 mio.
0,5 mio.
1,0 mio.
Artikelnummer. 17860925
Brand: Gibco™ A4782802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco NaOH-løsninger tilbyder flere muligheder for forsyningssikkerhed og dual sourcing af den højeste volumen procesvæske inden for bioprocesproduktion.
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Gibco NaOH-løsninger tilbyder flere muligheder for forsyningssikkerhed og dual sourcing af den højeste volumen procesvæske inden for bioprocesproduktion. Tilgængelig i tre forskellige kvaliteter og to hyldestørrelser giver disse løsninger outsourcingeffektivitet for at hjælpe med at genvinde tid, plads og andre kerneressourcer.
Funktioner af Gibco NaOH-opløsninger omfatter:
• 0,1 M, 0,5 M og 1 M koncentrationer
• Multi-kompendielle råvarer
• cGMP-fremstilling til 21CFR820
• 20 L og 200 L brugsklare engangs-bioprocesbeholdere
Fleksibilitet NaOH-løsninger
Gibco giver outsourcing-effektiviteter for kunder, der fremstiller internt, men som søger delvist at outsource, samt for kunder med batchstørrelser, der ikke berettiger tilpasset bestilling, og kunder, der allerede outsourcer til Thermo Fisher Scientific men søger yderligere fleksibilitet. De fremstilles i de mest almindeligt anvendte koncentrationer og engangsbeholdere.
Ansøgninger af Gibco NaOH-opløsninger
• pH-justering
• Sanering af faciliteter/udstyr
• Kromatografisøjlerensning, desinficering og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Koncentration 0,5 mio.
pH ≥12 to ≤14
Mængde 200 l
Molekylær formel HNaO
Emballage Bioproces container
Synonym Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
Procent renhed 95 to 100%
Grad Kompendial
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.