Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ NanoVolume sprøjter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner
- Udskiftningsstempel/nålesæt
- Sættene er matchede og skal udskiftes som et sæt
Specifica
Specifica
| Oversigt | NanoVolume sprøjter |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.155 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålespids stil | Kegle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto