Få mere at vide
IKA™ NANOSTAR 7.5 digital røremaskine
Artikelnummer. 16488295 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
0 til 2000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
16488295 0 til 2000 rpm
1 options
Artikelnummer. 16488295 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025004356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8887.25 DKK
    7507.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 1379.68 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Overhead-omrøreren NANOSTAR 7.5 digital er 30 % mindre end MICROSTAR 7.5 digital og derfor endnu mere pladsbesparende. Dens ydeevne forbliver dog den samme. NANOSTAR 7.5 digital overbeviser med perfekte grundlæggende funktionaliteter, dets kompakte design og er med kun 0,8 kg nem at håndtere.
  • Konstant drejningsmoment NANOSTAR 7.5 digital garanterer et konstant drejningsmoment over hele rpm-området fra 50 - 2.000 rpm.
  • Betjeningsvenlig Betjening foregår ved hjælp af en stabil drejeknap. Displayet viser tydeligt omdrejningshastigheden.
  • Hurtige opdateringer Regelmæssige softwareopdateringer kan udføres hurtigt og enkelt via USB interface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Hastighed 0 til 2000 rpm
Volumen 5 L
Vise LED
Spænding 100 til 240 V
Watt 32 w
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 8.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 53 x 147 x 130 mm
Strømstyrke 1300 mA
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2015, EN 61326-1:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013, EN ISO 12100:2010, 2014/35/EU lavspændingsdirektiv, 2006/42/EG maskindirektiv, 2014/30/EU EMC-direktiv, 2011/65/EU RoHS-direktiv
Chuck størrelse 0,5 til 8 mm
Inkluderer Forlængerarm, sekskantskrue, sekskantet forskudt skruenøgle, akselbeskytter R 300 (med 2 fastgørelsesskruer), spændepatronnøgle, strømforsyning, udskiftelig adapter (Europa), udskiftelig adapter (UK), udskiftelig adapter (USA ), udskiftelig adapter (Kina), udskiftelig adapter (Australien), brugervejledning, garantibevis
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- 7.5 digital
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP54
Moment Maks. ved røreskaft 7,5 Ncm
Viskositet Maks. 4000 mPas
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.