Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Beskrivelse
- Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Aqua |
Oversigt | EFA: 0,3 cm 2 |
Materiale (membran) | Bio-Inert (modificeret nylon) |
Porestørrelse | 0,2μ m |
Sterilitet | Ikke steril |
Materiale til hus | Polypropylen |
Inkluderer | 24/Pk. |
Volumen (metrisk) | 50 til 500μ L (prøve) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion