Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran
Artikelnummer. p-7089774
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
500/pakke
Farve:
Blå
Grå
Klar
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 500
Artikelnummer. 17164791
Brand: Cytiva OD300C34
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 300 kDa
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 100/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)