Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran
Artikelnummer. 17164791
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
500/pakke
Farve:
Blå
Grå
Klar
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Inkluderer Farve Pakningsstørrelse
17164791 300 kDa 100/pakke Orange -
17154791 300 kDa 24/pakke Orange -
17114791 100 kDa 24/pakke Klar -
17184781 30 kDa 100/pakke Rød -
17174781 30 kDa 24/pakke Rød -
17134781 10 kDa 24/pakke Blå -
17104781 3 kDa 100/pakke Grå -
17194771 3 kDa 24/pakke Grå Pakke med 24
17144781 10 kDa 100/pakke Blå -
17124791 100 kDa 100/pakke Klar -
17154781 10 kDa 500/pakke Blå -
17114781 3 kDa 500/pakke Grå Pakke med 500
17194781 30 kDa 500/pakke Rød -
17134791 100 kDa 500/pakke Klar Pakke med 500
17174791 300 kDa 500/pakke Orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17164791 Leverandør Cytiva Leverandørnr. OD300C34
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 300 kDa
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 100/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)