Få mere at vide
Cytiva™ Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran
Beskrivelse
- Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Oversigt | EFA: 0,3 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Inkluderer | 24/pakke |
| Volumen (metrisk) | 50 til 500μ L (prøve) |