Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med Omega™ Membran
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
500/pakke
Farve:
Blå
Grå
Klar
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 500
Beskrivelse
- Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Oversigt | EFA: 0,3 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Inkluderer | 500/pakke |
| Volumen (metrisk) | 50 til 500μ L (prøve) |