Få mere at vide
Cytiva NAB Nanosep™ Centrifugalanordninger til nukleinsyreisolering
Beskrivelse
Lad ikke resterende reagenser gå til spilde, brug dem sammen med nukleinsyren Binding™ universal spin enhed. Denne centrifugalanordning kan også bruges med buffere, der er forberedt internt eller hyldevare. En række forskellige protokoller er tilgængelige til download for forskellige udgangsmaterialer.
Downstream-applikationer:
Oprenset plasmid DNA
- Restriktionsfordøjelse
- Kloning
- Sanger-sekventering
Oprenset genomisk DNA
- qPCR
- Næste generations sekvensering
Oprenset totalt RNA
- RT-PCR
- cDNA-bibliotekskonstruktion
Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EFA: 0,3 cm 2 |
| Materiale (membran) | Glasfiber |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Inkluderer | 100/pakke |
| Volumen (metrisk) | 50 til 500μ L |