Få mere at vide
Cytiva NAB Nanosep™ Centrifugalanordninger til nukleinsyreisolering
Artikelnummer. 17154801
Skift visning
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17154801 24/pakke
17164801 100/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17154801 Leverandør Cytiva Leverandørnr. ODNABC33
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nukleinsyrebindingen Nanosep spin-enhed er designet til det specifikke formål at ekstrahere, isolere og oprense genomisk DNA (gDNA), RNA og plasmid-DNA (pDNA) fra forskellige udgangsmaterialer såsom bakterier, gær, pattedyrsdyrkede celler og planter til molekylære forskningsapplikationer.
Lad ikke resterende reagenser gå til spilde, brug dem sammen med nukleinsyren Binding™ universal spin enhed. Denne centrifugalanordning kan også bruges med buffere, der er forberedt internt eller hyldevare. En række forskellige protokoller er tilgængelige til download for forskellige udgangsmaterialer.
Downstream-applikationer:
Oprenset plasmid DNA
  • Restriktionsfordøjelse
  • Kloning
  • Sanger-sekventering
Oprenset genomisk DNA
  • qPCR
  • Næste generations sekvensering
Oprenset totalt RNA
  • RT-PCR
  • cDNA-bibliotekskonstruktion
Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) Glasfiber
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L